주요 문서
542083
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) acetate hydrate
≥99.99% trace metals basis
동의어(들):
Lanthanum triacetate hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
La(CH3CO2)3 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
316.04 (anhydrous basis)
Beilstein:
3693604
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
≥99.99% trace metals basis
반응 적합성
core: lanthanum
reagent type: catalyst
SMILES string
O.CC(=O)O[La](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.La.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
YRKCZRMEPGLHRN-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)