주요 문서
541974
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2′,5-dichloro-2-hydroxybenzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H2(Cl)(OH)COC6H4Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
346.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
mp
83-86 °C (lit.)
SMILES string
Oc1c(Br)cc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H7BrCl2O2/c14-10-6-7(15)5-9(13(10)18)12(17)8-3-1-2-4-11(8)16/h1-6,18H
InChI key
YDOASFSKJSZNAO-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
3-Bromo-2′,5-dichloro-2-hydroxybenzophenone is a halogenated aromatic ketone useful in organic synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)