문서
541834
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-fluorobenzylamine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2C6H3(F)CH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
140.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.57 (lit.)
bp
78-80 °C/0.8 mmHg (lit.)
density
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCc1c(N)cccc1F
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter