주요 문서
541796
Sigma-Aldrich
Diethyl 1-phenylethyl phosphonate
98%
동의어(들):
NSC 220102
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5(CH2)2PO(OCH2CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
242.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
130 °C/0.6 mmHg (lit.)
density
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
phenyl
phosphonate
SMILES string
CCOP(=O)(OCC)C(C)c1ccccc1
InChI
1S/C12H19O3P/c1-4-14-16(13,15-5-2)11(3)12-9-7-6-8-10-12/h6-11H,4-5H2,1-3H3
InChI key
FODNNPZZKXOLLX-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Carbanion oxidative nucleophilic substitution of hydrogen
  • Base-catalyzed olefination
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)