주요 문서
541745
Sigma-Aldrich
Tri-O-acetyl-β-D-arabinosylbromide
95%
동의어(들):
2,3,4-Tri-O-D-arabinopyranosyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H15BrO7
CAS Number:
Molecular Weight:
339.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
95%
광학 활성
[α]20/D −292.5°, c = 1 in chloroform
불순물
≤2% calcium carbonate
mp
136-140 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[C@@H]1CO[C@@H](Br)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C11H15BrO7/c1-5(13)17-8-4-16-11(12)10(19-7(3)15)9(8)18-6(2)14/h8-11H,4H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11-/m1/s1
InChI key
AVNRQUICFRHQDY-CHWFTXMASA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)