주요 문서
541427
Sigma-Aldrich
1,6-Anhydro-2,3-O-isopropylidene-β-D-mannopyranose
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H14O5
CAS Number:
Molecular Weight:
202.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
mp
127-130 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)O[C@H]2[C@H](O)[C@H]3CO[C@H](O3)[C@H]2O1
InChI
1S/C9H14O5/c1-9(2)13-6-5(10)4-3-11-8(12-4)7(6)14-9/h4-8,10H,3H2,1-2H3/t4-,5-,6+,7+,8-/m1/s1
InChI key
VEESJHGZLRXGHP-QQGCVABSSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)