주요 문서
54114
Sigma-Aldrich
Allyltris(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)stannane
~90%
동의어(들):
Allyltris(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)stannane, Tris(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)allyltin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H17F39Sn
CAS Number:
Molecular Weight:
1201.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
~90%
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Sn](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)CC=C
법적 정보
Product of Fluorous Technologies, Inc. Protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; and 5,777,127
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)