주요 문서
540560
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-Octahydro-1,1′-2-naphthol
97%, optical purity ee: 99% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C10H10OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
294.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +75°, c = 1 in THF
광학 순도
ee: 99% (HPLC)
mp
160-166 °C (lit.)
InChI
1S/C20H22O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h9-12,21-22H,1-8H2
InChI key
UTXIFKBYNJRJPH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)