Key Documents
540544
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-Pseudoephedrinepropionamide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H19NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
221.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
분석
98%
광학 활성
[α]20/D +104°, c = 1 in methanol
광학 순도
ee: 99% (HPLC)
mp
114-118 °C (lit.)
SMILES string
CCC(=O)N(C)[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO2/c1-4-12(15)14(3)10(2)13(16)11-8-6-5-7-9-11/h5-10,13,16H,4H2,1-3H3/t10-,13+/m0/s1
InChI key
NOUIRZGGWSLLAJ-GXFFZTMASA-N
애플리케이션
Enolates of (1R,2R)-(–)- and (1S,2S)-(+)-pseudoephedrinepropionamide are substrates for diastereoselective alkylation reactions.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Meyers, A. G. et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 6496-6496 (1997)