주요 문서
540420
Sigma-Aldrich
[(1E)-1-Methoxy-2-nitrovinyl]methylamine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NCH=C(OCH3)NHCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
132.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
mp
116-120 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN\C(OC)=C/[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c1-5-4(9-2)3-6(7)8/h3,5H,1-2H3/b4-3+
InChI key
ISROKTUWQRVBQO-ONEGZZNKSA-N
주의사항
Refrigerate
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)