주요 문서
540196
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triethyl-2,4,6-trimethylcyclotrisiloxane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H24O3Si3
CAS Number:
Molecular Weight:
264.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
bp
192-193 °C (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC[Si]1(C)O[Si](C)(CC)O[Si](C)(CC)O1
InChI
1S/C9H24O3Si3/c1-7-13(4)10-14(5,8-2)12-15(6,9-3)11-13/h7-9H2,1-6H3
InChI key
DGLJYEKNUTVPAE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
167.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
75 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)