주요 문서
540153
Sigma-Aldrich
N,N-Dibenzyl-O-(t-butyldimethylsilyl)-L-serine methyl ester
97%
동의어(들):
(S)-2-Dibenzylamino-3-(t-butyldimethylsilyloxypropionic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CSi(CH3)2OCH2CH[N(CH2C6H5)2]CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
413.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
97%
광학 활성
[α]20/D −53°, c = 1 in chloroform
refractive index
n20/D 1.5160 (lit.)
density
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)