주요 문서
539902
Sigma-Aldrich
5-[3,4-(Dimethoxy)phenyl]-1,3-cyclohexanedione
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2C6H3C6H7O2
CAS Number:
Molecular Weight:
248.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
166-170 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)C2CC(=O)CC(=O)C2
InChI
1S/C14H16O4/c1-17-13-4-3-9(7-14(13)18-2)10-5-11(15)8-12(16)6-10/h3-4,7,10H,5-6,8H2,1-2H3
InChI key
IRKIDJHFWYGNFG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)