주요 문서
539414
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethoxyethyl)adipate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(-CH2CH2CO2CH2CH2OC2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
290.35
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4410 (lit.)
bp
164-166 °C/4 mmHg (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCOCC
InChI
1S/C14H26O6/c1-3-17-9-11-19-13(15)7-5-6-8-14(16)20-12-10-18-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
NJEMMCIKSMMBDM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)