주요 문서
538833
Sigma-Aldrich
Poly(1-hexadecene-sulfone)
average Mw ~10,000,000, powder
동의어(들):
BIOBLAND®-16
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
양식
powder
분자량
average Mw ~10,000,000
불순물
≤0.2 wt. % Monomer
mp
50.4 °C (lit.)
solubility
H2O: insoluble
density
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
애플리케이션
Studied for use in medical devices, sensors requiring a gas permeable membrane, electron beam resist lithography.
특징 및 장점
High permeability to oxygen and nitrogen. Good biocompatibility.
Hydrophobic, biocompatible polymer.
법적 정보
BIOBLAND is a registered trademark of Affymetrix, Inc.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)