주요 문서
538825
Sigma-Aldrich
p-Xylylenebis(tetrahydrothiophenium chloride)
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H24Cl2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
351.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
≥98%
mp
157-161 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[Cl-].C1CC[S+](C1)Cc2ccc(C[S+]3CCCC3)cc2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)