문서
538809
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzhydrol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3C6H4CH(OH)C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
252.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.537 (lit.)
bp
273-274 °C (lit.)
density
1.311 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(c1ccccc1)c2ccccc2C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3O/c15-14(16,17)12-9-5-4-8-11(12)13(18)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13,18H
InChI key
RMAICPATZGPCIL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable