Key Documents
538612
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorobenzylamine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2C6H3CH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
143.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
bp
65 °C/4 mmHg (lit.)
density
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C7H7F2N/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3H,4,10H2
InChI key
OHZUCDHZOHSBPZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
171.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
77.22 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)