주요 문서
538574
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid hydrazide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H10N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
182.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
mp
172-176 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(C(=O)NN)c(O)c1
InChI
1S/C8H10N2O3/c1-13-5-2-3-6(7(11)4-5)8(12)10-9/h2-4,11H,9H2,1H3,(H,10,12)
InChI key
VMRCVWCZLIPZLW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)