주요 문서
538167
Sigma-Aldrich
(S)-2-(N,N-Dibenzylamino)-3-methylbutanol
90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H25NO
CAS Number:
Molecular Weight:
283.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
90%
불순물
(4% EtOAc first lot)
refractive index
n20/D 1.5459
density
1.0088 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)[C@@H](CO)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C19H25NO/c1-16(2)19(15-21)20(13-17-9-5-3-6-10-17)14-18-11-7-4-8-12-18/h3-12,16,19,21H,13-15H2,1-2H3/t19-/m1/s1
InChI key
ZWLAXLXECFRUPM-LJQANCHMSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
140.0 °F
Flash Point (°C)
60 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)