Key Documents
538116
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(CF3)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
194.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
density
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCc1cccc(c1F)C(F)(F)F
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter