주요 문서
537519
Sigma-Aldrich
2-Butoxyethyl acetate
99%
동의어(들):
1-Acetoxy-2-butoxyethane, BCA, Ethylene glycol monobutyl ether acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COOCH2CH2O(CH2)3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
160.21
Beilstein:
1756960
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
vapor density
5.5 (vs air)
vapor pressure
0.29 mmHg ( 20 °C)
분석
99%
autoignition temp.
644 °F
expl. lim.
0.88 %, 33 °F
8.54 %, 135 °F
불순물
≤0.050% water
water
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
bp
192 °C (lit.)
mp
-63 °C (lit.)
density
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-4-5-10-6-7-11-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChI key
NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
168.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)