문서
537241
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-Fluorobenzaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(F)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
158.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
46-49 °C (lit.)
SMILES string
Fc1cc(C=O)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-4H
InChI key
AZMDWRPTDCIFRD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
206.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96.7 °C - closed cup