주요 문서
537225
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutyryl chloride
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH(C6H5Cl)COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
231.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96%
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
density
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C(C(Cl)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H12Cl2O/c1-7(2)10(11(13)14)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
InChI key
BWPYAVCZZUTOBY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)