문서
537209
Sigma-Aldrich
2-Chlorocinnamoyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4CH=CHCOCl
CAS Number:
Molecular Weight:
201.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
SMILES string
ClC(=O)\C=C\c1ccccc1Cl
InChI
1S/C9H6Cl2O/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6H/b6-5+
InChI key
ZAUFNZFFWDQKPL-AATRIKPKSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
185.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
85 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges