Key Documents
537187
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,1,1-Trifluoro-2-octanol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3(CH(OH)CH2)5CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
184.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
분석
97%
SMILES string
CCCCCC[C@@H](O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15F3O/c1-2-3-4-5-6-7(12)8(9,10)11/h7,12H,2-6H2,1H3/t7-/m1/s1
InChI key
INAIBHXNHIEDAM-SSDOTTSWSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
159.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
70.56 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)