주요 문서
537128
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Chloro-3-(4-fluorophenoxy)-2-propanol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4OCH2CH(OH)CH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
204.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]20/D −0.25°, c = 1 in chloroform
refractive index
n20/D 1.522 (lit.)
bp
283-284 °C (lit.)
density
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O[C@H](CCl)COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H10ClFO2/c10-5-8(12)6-13-9-3-1-7(11)2-4-9/h1-4,8,12H,5-6H2/t8-/m1/s1
InChI key
OSIKOYZBGUHWAB-MRVPVSSYSA-N
법적 정보
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)