주요 문서
537098
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-(4-Fluorophenoxy)-2-propanol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4OCH2CH(OH)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
170.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +28°, c = 1 in chloroform
mp
47-51 °C (lit.)
작용기
fluoro
hydroxyl
SMILES string
C[C@H](O)COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H11FO2/c1-7(11)6-12-9-4-2-8(10)3-5-9/h2-5,7,11H,6H2,1H3/t7-/m0/s1
InChI key
RIFIEDWKCIVRQN-ZETCQYMHSA-N
법적 정보
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)