문서
537063
Sigma-Aldrich
o-Acetoacetotoluidide
99.7%
동의어(들):
AAOT, 2′-Methylacetoacetanilide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COCH2CONHC6H4CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
191.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99.7%
mp
104-106 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)CC(=O)Nc1ccccc1C
InChI
1S/C11H13NO2/c1-8-5-3-4-6-10(8)12-11(14)7-9(2)13/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,12,14)
InChI key
TVZIWRMELPWPPR-UHFFFAOYSA-N