주요 문서
536628
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Benzyl-3-acetylaminopyrrolidine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H18N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
218.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +24 in 1% chloroform
refractive index
n20/D 1.5470 (lit.)
bp
307-308 °C/760 mmHg (lit.)
density
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H18N2O/c1-11(16)14-13-7-8-15(10-13)9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13H,7-10H2,1H3,(H,14,16)/t13-/m1/s1
InChI key
CMSWETNAAPYFSH-CYBMUJFWSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)