주요 문서
536369
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorodiphenylamine
98%
동의어(들):
N-Phenyl-2,6-dichloroaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3NHC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
238.11
Beilstein:
2725987
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
50-53 °C (lit.)
SMILES string
Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H9Cl2N/c13-10-7-4-8-11(14)12(10)15-9-5-2-1-3-6-9/h1-8,15H
InChI key
HDUUZPLYVVQTKN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)