Key Documents
536253
Sigma-Aldrich
2,3-Cyclohexylidene-D-ribonic acid γ-lactone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H16O5
CAS Number:
Molecular Weight:
228.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
97%
광학 활성
[α]20/D −55°, c = 1 in chloroform
mp
130-133 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@H]1OC(=O)[C@@H]2OC3(CCCCC3)O[C@H]12
InChI
1S/C11H16O5/c12-6-7-8-9(10(13)14-7)16-11(15-8)4-2-1-3-5-11/h7-9,12H,1-6H2/t7-,8-,9-/m1/s1
InChI key
PPHFUIUOGMRDON-IWSPIJDZSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)