주요 문서
535613
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazine-4-propionic acid
97%
동의어(들):
6-Chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazine-4-propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H10ClNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
255.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
146-149 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCN1C(=O)CNc2ccc(Cl)cc12
InChI
1S/C11H11ClN2O3/c12-7-1-2-8-9(5-7)14(4-3-11(16)17)10(15)6-13-8/h1-2,5,13H,3-4,6H2,(H,16,17)
InChI key
NQQAASICWNSKLF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)