주요 문서
535532
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-nitrobenzoic acid
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6F4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
239.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
mp
137-141 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7HF4NO4/c8-2-1(7(13)14)6(12(15)16)5(11)4(10)3(2)9/h(H,13,14)
InChI key
JQGBMYKEWLSLCI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)