주요 문서
535451
Sigma-Aldrich
8-Methoxy-2-tetralone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
176.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
48-55 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
COc1cccc2CCC(=O)Cc12
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-11-4-2-3-8-5-6-9(12)7-10(8)11/h2-4H,5-7H2,1H3
InChI key
BTYBORAHYUCUMH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)