주요 문서
535370
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-(4-methoxyphenyl)pyrazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H11N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
189.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
140-144 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1)-c2cc(N)n[nH]2
InChI
1S/C10H11N3O/c1-14-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10(11)13-12-9/h2-6H,1H3,(H3,11,12,13)
InChI key
UPAGEJODHNVJNM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)