주요 문서
534943
Sigma-Aldrich
(S)-4-Benzyl-3-chloroacetyl-2-oxazolidinone
97%
동의어(들):
(N-Chloroacetyl)-(4S)-benzyl-2-oxazolidinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H12ClNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
253.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +70°, c = 1 in chloroform
mp
75-79 °C (lit.)
SMILES string
ClCC(=O)N1[C@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H12ClNO3/c13-7-11(15)14-10(8-17-12(14)16)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m0/s1
InChI key
DVPUBLCBQBQPOU-JTQLQIEISA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)