주요 문서
534706
Sigma-Aldrich
N-Propyl-m-toluidine
97%
동의어(들):
Propyl-m-tolylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4NHC3H7
CAS Number:
Molecular Weight:
149.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.538 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCNc1cccc(C)c1
InChI
1S/C10H15N/c1-3-7-11-10-6-4-5-9(2)8-10/h4-6,8,11H,3,7H2,1-2H3
InChI key
IUNVPXVTJRNCEK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
226.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
108 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)