주요 문서
534617
Sigma-Aldrich
2-Amino-5,6-dimethyl-4-hydroxypyrimidine
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H9N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
139.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
mp
333-337 °C (lit.)
SMILES string
Cc1nc(N)nc(O)c1C
InChI
1S/C6H9N3O/c1-3-4(2)8-6(7)9-5(3)10/h1-2H3,(H3,7,8,9,10)
InChI key
APWRLAZEMYLHKZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)