문서
534552
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-1-hexanol
97%
동의어(들):
D-Norleucinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3CH(NH2)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
117.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]20/D −14°, c = 1 in chloroform
bp
216-218 °C (lit.)
mp
40-44 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[C@@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-2-3-4-6(7)5-8/h6,8H,2-5,7H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI key
DPEOTCPCYHSVTC-ZCFIWIBFSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
211.0 °F
Flash Point (°C)
99.44 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
문서 라이브러리 방문
Quinquevalent phosphorus acids
Allen DW and Tebby JC
Organophosphorus Chemistry (2000)
5-endo-trig Cyclisations in heterocycle synthesis: enantiospecific synthesis of (+)-monomorine I
Berry M, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 22, 2141-2142 (1997)