Key Documents
534137
Sigma-Aldrich
2′,4-Dihydroxy-3′,4′,6′-trimethoxychalcone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)3C6H(OH)COCH=CHC6H4OH
CAS Number:
Molecular Weight:
330.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
177-182 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(OC)c(c(O)c1OC)C(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H18O6/c1-22-14-10-15(23-2)18(24-3)17(21)16(14)13(20)9-6-11-4-7-12(19)8-5-11/h4-10,19,21H,1-3H3/b9-6+
InChI key
PSPONZNQSBPSLY-RMKNXTFCSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)