주요 문서
53362
Sigma-Aldrich
2,3-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethylphospholano]benzo[b]thiophene cyclooctadiene rhodium(I) tetrafluoroborate complex
≥97%
동의어(들):
Methyl-Butiphane SK-P005-2a
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H40BF4P2RhS
CAS Number:
Molecular Weight:
660.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
≥97%
광학 순도
ee: ≥99%
SMILES string
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@H]2CC[C@H](C)P2c3sc4ccccc4c3P5[C@@H](C)CC[C@@H]5C
InChI
1S/C20H28P2S.C8H12.BF4.Rh/c1-13-9-10-14(2)21(13)19-17-7-5-6-8-18(17)23-20(19)22-15(3)11-12-16(22)4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t13-,14-,15-,16-;;;/m0.../s1
InChI key
WRSSNSWNSIHAGU-KZOFNLLLSA-N
일반 설명
sold in collaboration with Solvias AG
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)