주요 문서
533467
Sigma-Aldrich
4,5-Ethylenedithio-1,3-dithiol-2-one
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4OS4
CAS Number:
Molecular Weight:
208.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
128-132 °C (lit.)
SMILES string
O=C1SC2=C(SCCS2)S1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)