주요 문서
532835
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methylanisole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(CH3)OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
156.61
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
36-39 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(Cl)cc1C
InChI
1S/C8H9ClO/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
VDYDAUQHTVCCBX-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
4-Chloro-2-methylanisole can be prepared by the O-methylation of 4-chloro-2-methylphenol using dimethyl sulfate.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Metabolism of 4-chloro-2-methylphenoxyacetic acid by soil bacteria.
Bollag JM, et al.
Applied Microbiology, 15(6), 1393-1398 (1967)