주요 문서
532762
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4(F)CH2NH2·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
240.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
221-226 °C (lit.)
SMILES string
Cl.NCc1cc(Br)ccc1F
InChI
1S/C7H7BrFN.ClH/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10;/h1-3H,4,10H2;1H
InChI key
KPOKOEWRTGFXDF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)