주요 문서
531650
Sigma-Aldrich
5-Nitrofurfurylnitrate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
188.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
36-39 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)OCc1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O6/c8-6(9)5-2-1-4(13-5)3-12-7(10)11/h1-2H,3H2
InChI key
IZUDEUAXDJRXOA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
F Masek et al.
Mutation research, 281(1), 63-66 (1992-01-01)
Inducible stable DNA replication (iSDR) provoked by a damaging treatment with MMS, MNU, MNNG, NFAA, NFN, 4NQO, NAL or MMC, was followed in both repair-competent E. coli PQ35 and its uvrA derivative E. coli PQ37. In contrast to SOS-inducible mutagenesis