주요 문서
531529
Sigma-Aldrich
(R)-5-Acetoxy-1-chlorohexane
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2CH(CH3)[(CH2)4Cl]
CAS Number:
Molecular Weight:
178.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
분석
99%
refractive index
n20/D 1.4365 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](CCCCCl)OC(C)=O
InChI
1S/C8H15ClO2/c1-7(11-8(2)10)5-3-4-6-9/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-/m1/s1
InChI key
CCAJQWQPQNZYTE-SSDOTTSWSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
213.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100.6 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)