주요 문서
530395
Sigma-Aldrich
Methyl 2-acetamido-5-nitrobenzoate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CONHC6H3(NO2)CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
238.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
172.5-177.5 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1cc(ccc1NC(C)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N2O5/c1-6(13)11-9-4-3-7(12(15)16)5-8(9)10(14)17-2/h3-5H,1-2H3,(H,11,13)
InChI key
HAKPLTBAUCAFMV-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)