분석
96%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
276-280 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CCC(N)(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-10(11,9(12)13)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
UBXUDSPYIGPGGP-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
rat ... Scn1a(81574)
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.