주요 문서
529931
Sigma-Aldrich
Isopropylmagnesium chloride solution
1.4 M in butyl diglyme
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHMgCl
CAS Number:
Molecular Weight:
102.85
Beilstein:
4124221
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
1.4 M in butyl diglyme
bp
256 °C
density
0.964 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
GPIBKUJXKCEZOH-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
71.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
22 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)